missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30340794
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340794 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2034851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile
CAS 72851-41-3
Molekylær formel C22 H10 N2
Mængde 1 g
Synonym Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, 7,12-Dicyanobenzo[k]fluoranthene
InChI formel InChI=1S/C22H10N2/c23-11-18-14-7-1-2-8-15(14)19(12-24)22-17-10-4-6-13-5-3-9-16(20(13)17)21(18)22/h1-10H
SMIL N#Cc1c2c3cccc4cccc(c2c(C#N)c5ccccc15)c34
IUPAC navn benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 302.33
Formel vægt 302.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.