accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONOHNH2(E/Z)

CAS RN 72660-98-1

IUPAC Navn: N'-hydroxy-2-(4-methylbenzenesulfonyl)ethanimidamide
Synonymer: N'-hydroxy-2-(4-methylbenzenesulfonyl)ethanimidamide
Molekylvægt (g/mol): 228.27
Molekylformel: C9H12N2O3S
InChi Key: ZPEOWHYBZZPAEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(N)=NO

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater