Få mere at vide
N'-Hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209542
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10209542 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10209542 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01117DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N';-Hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanimidamide
CAS 72660-98-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H12N2O3S
MDL nummer MFCD00169961
Mængde 1 g
Synonym n-hydroxy-2-tosylacetimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonylethanimidamide, 2-hydroxyimino-1-4-methylphenyl sulfonyl eth-2-ylamine, n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl ethanimidamide, ethanimidamide,n-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl, z-n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, z-n'-hydroxy-2-tosylacetimidamide, hydroxymethylphenylsulfonylethanimidamide
InChI nøgle ZPEOWHYBZZPAEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(N)=NO
IUPAC navn N'-hydroxy-2-(4-methylphenyl)sulfonylethanimidamid
Molekylvægt (g/mol) 228.27
PubChem CID 9582827
Formel vægt 228.27
Procent renhed 97%