accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHOOOHCl

CAS RN 70918-74-0

IUPAC Navn: 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazine hydrochloride
Synonymer: 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 284.74
Molekylformel: C13H17ClN2O3
InChi Key: TUKBWYXLYINULI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.O=C(C1COC2=CC=CC=C2O1)N1CCNCC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater