Få mere at vide
1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050105
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050105 25 mg
18021510 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050105 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0386.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
CAS 70918-74-0
Analyt- eller komponentnavne 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. B (EP), Doxazosin USP Related Compound A, Doxazosin USP RC A, 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride, Doxazosin Mesilate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxazosin Related Compound A as Hydrochloride, Doxazosin Mesilate Impurity B as Hydrochloride, Doxazosin Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
SMIL Cl.O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCNCC3
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl(piperazin-1-yl)methanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 284.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 284.0928 g/mol