accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClClClClCl

CAS RN 70648-26-9

IUPAC Navn: 3,4,5,6,11,12-hexachloro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Synonymer: 3,4,5,6,11,12-hexachloro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Molekylvægt (g/mol): 374.85
Molekylformel: C12H2Cl6O
InChi Key: LVYBAQIVPKCOEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C1=C(O2)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater