missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran (>90%), TRC

Artikelnummer. 30137824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137824 50 mg
30005944 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH26509550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70648-26-9
Molekylær formel C12 H2 Cl6 O
Molekylvægt (g/mol) 374.86
Synonym Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-hexachloro-, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-HCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 123478-HxCDF, F 118, PCDF 118, 1,2,3,4,7,8-HexaCDF, 123478-HexaCDF, 123478-Hexachlorodibenzofuran
IUPAC navn 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuran
SMIL Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2cc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-6(2-5(4)14)19-12-7(3)8(15)9(16)10(17)11(12)18/h1-2H
Formel vægt 371.8237
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.