missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 50 μg/mL in Nonane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran |
| CAS | 70648-26-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H2 Cl6 O |
| Koncentration | 50 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-hexachloro-, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-HCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 123478-HxCDF, F 118, PCDF 118, 1,2,3,4,7,8-HexaCDF, 123478-HexaCDF, 123478-Hexachlorodibenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-6(2-5(4)14)19-12-7(3)8(15)9(16)10(17)11(12)18/h1-2H |
| SMIL | Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2cc1Cl |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?