CAS RN 70156-79-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether, TRC
CAS: 70156-79-5 Molekylær formel: C14H10Br4O4S Molekylvægt (g/mol): 593.91 Synonym: Tetrabromobisphenol S-Dimethyl Ether,1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene],(3,5-Dibromo-4-methoxyphenyl) sulfone,1,3-Dibromo-5-(3,5-dibromo-4-methoxybenzenesulfonyl)-2-methoxybenzene,Tetrabromobisphenol S dimethyl ether IUPAC navn: 1,3-dibromo-5-(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)sulfonyl-2-methoxybenzene SMIL: COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2