missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Br4O4S/c1-21-13-9(15)3-7(4-10(13)16)23(19,20)8-5-11(17)14(22-2)12(18)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vægt | 589.7033 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?