accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3CH3(S)N(R)OSOOOO

CAS RN 69388-84-7

IUPAC Navn: sodium (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Synonymer: sodium (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 255.22
Molekylformel: C8H10NNaO5S
InChi Key: NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
SMILES: [Na+].CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater