missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulbactam Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30421273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421273 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699185100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulbactam sodium
CAS 69388-84-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H10 N O5 S . Na
Mængde 100 mg
Synonym Sulbactam Sodium, Sodium (2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt (1:1)','(2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S,5R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S-cis)-, CP 45899-2, Penicillanic acid 1,1-dioxide sodium salt, Sodium 1,1-dioxypenicillanate, Sodium penicillanate 1,1-dioxide, Sodium sulbactam, Sulbactam sodium, Sulbactam sodium salt, Unasyn IM
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
SMIL [Na+].CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 255.22
Formel vægt 255.0177
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.