missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulbactam Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulbactam sodium |
| CAS | 69388-84-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H10 N O5 S . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Sulbactam Sodium, Sodium (2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt (1:1)','(2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S,5R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S-cis)-, CP 45899-2, Penicillanic acid 1,1-dioxide sodium salt, Sodium 1,1-dioxypenicillanate, Sodium penicillanate 1,1-dioxide, Sodium sulbactam, Sulbactam sodium, Sulbactam sodium salt, Unasyn IM |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.22 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?