CAS RN 69207-52-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
McN3716, MedChemExpress
MedChemExpress McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.