missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

McN3716, MedChemExpress

Artikelnummer. 16403199
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16403199 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16403199 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00159

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.

McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale McN3716
CAS 69207-52-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H34O3
Mængde 1 mg
Synonym Methyl palmoxirate NSC359682
SMIL O=C(C1(CCCCCCCCCCCCCC)OC1)OC
Molekylvægt (g/mol) 298.46
Formel vægt 298.46
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.