CAS RN 68489-14-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ethyl 3-(p-Menthane-3-carboxamido)acetate, TRC
CAS: 68489-14-5 Molekylær formel: C15 H27 N O3 Molekylvægt (g/mol): 269.38 Synonym: N-[[(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]glycine Ethyl Ester,CPS 337,FEMA 4309; IUPAC navn: ethyl 2-[[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl]amino]acetate SMIL: CCOC(=O)CNC(=O)[C@@H]1C[C@H](C)CC[C@H]1C(C)C