CAS RN 677297-51-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
TG100-115, TRC
CAS: 677297-51-7 Molekylær formel: C18H14N6O2 Molekylvægt (g/mol): 346.34 Synonym: TG 100115,6,7-Bis(3-hydroxyphenyl)pteridine-2,4-diamine,TG100-115 IUPAC navn: 3-[2,4-diamino-7-(3-hydroxyphenyl)pteridin-6-yl]phenol SMIL: Nc1nc(N)c2nc(c3cccc(O)c3)c(nc2n1)c4cccc(O)c4
2
TG100-115, MedChemExpress
MedChemExpress TG100-115 is a selective PI3Kγ/PI3Kδ inhibitor with IC50s of 83 and 235 nM, respectively.