Få mere at vide
TG100-115, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-(2,4-Diamino-6,7-pteridinediyl)bis-phenol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N6O2/c19-16-15-17(24-18(20)23-16)22-14(10-4-2-6-12(26)8-10)13(21-15)9-3-1-5-11(25)7-9/h1-8,25-26H,(H4,19,20,22,23,24) |
| Formel vægt | 346.1178 |