Få mere at vide
TG100-115, MedChemExpress
Beskrivelse
TG100-115 is a selective PI3Kγ/PI3Kδ inhibitor with IC50s of 83 and 235 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TG100-115 |
| CAS | 677297-51-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14N6O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (96.23 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) |
| SMIL | NC1=C(C(N=C2C3=CC(O)=CC=C3)=NC(N)=N1)N=C2C4=CC(O)=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.34 |
| Formel vægt | 346.34 |
| Vis mere |