accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OBrCH3O(S)(S)(S)NH3CH

CAS RN 6700-34-1

IUPAC Navn: hydrogen (1S,9S,10S)-4-methoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.0¹,¹⁰.0²,⁷]heptadeca-2,4,6-triene hydrate bromide
Synonymer: dextromethorphan hydrobromide
Molekylvægt (g/mol): 370.33
Molekylformel: C18H28BrNO2
InChi Key: STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
SMILES: [H+].O.[Br-].COC1=CC=C2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)C2=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater