Få mere at vide
Dextromethorphan Hydrobromid Monohydrat 1,0 mg/ml i Methanol (som anhydrous fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463076
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463076 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463076 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0033.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Dextromethorphan Hydrobromid Monohydrat 1,0 mg/ml i Methanol (som anhydrous fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextromethorphan hydrobromide hydrate
CAS 6700-34-1
Analyt- eller komponentnavne Dextromethorphan hydrobromide hydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H25 N O . Br H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dextromethorphan Hydrobromide Monohydrate, Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, hydrate (1:1:1), (9 alpha,13 alpha,14 alpha)-, 9 alpha,13 alpha,14 alpha-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate (8 CI), Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate, (9 alpha,13 alpha,14 alpha)- (9 CI), (+)-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate, d-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate
InChI formel InChI=1 S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17 H,3-5,8-11H2,1-2H3;1 H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
SMIL O.Br.COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
IUPAC navn (9,13,14α αα)-3-Methoxy-17-methylmorfinan hydrobromid monohydrat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 370.324
Mængde 1 ml
Formel vægt 369,13 g/mol