accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOH3CCH3OOOCa

CAS RN 66872-75-1

IUPAC Navn: calcium bis(3-methyl-2-oxopentanoate)
Synonymer: calcium bis(3-methyl-2-oxopentanoate)
Molekylvægt (g/mol): 298.35
Molekylformel: C12H18CaO6
InChi Key: PTFSVYLXDCGPFY-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Ca++].CCC(C)C(=O)C([O-])=O.CCC(C)C(=O)C([O-])=O
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)