missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, TRC

Artikelnummer. 30364461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364461 100 mg
30363865 50 mg
30362399 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC280040100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66872-75-1
Molekylær formel 2 C6 H9 O3 . Ca
Molekylvægt (g/mol) 298.35
Synonym Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (2:1), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (9CI), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt, (±)-, Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, calcium bis(3-methyl-2-oxopentanoate), α-keto-Isoleucine calcium, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, Calcium (±)-3-methyl-2-oxovalerate
IUPAC navn calcium;3-methyl-2-oxopentanoate
SMIL [Ca+2].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H10O3.Ca/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Formel vægt 298.0729
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.