missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt |
| CAS | 66872-75-1 |
| Molekylær formel | 2 C6 H9 O3 . Ca |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (2:1), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (9CI), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt, (±)-, Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, calcium bis(3-methyl-2-oxopentanoate), α-keto-Isoleucine calcium, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, Calcium (±)-3-methyl-2-oxovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H10O3.Ca/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;3-methyl-2-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.35 |
| Formel vægt | 298.0729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?