accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SOO

CAS RN 64984-31-2

IUPAC Navn: phenylethynesulfonamide
Synonymer: phenylethynesulfonamide
Molekylvægt (g/mol): 181.21
Molekylformel: C8H7NO2S
InChi Key: ZZUZYEMRHCMVTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater