Få mere at vide
Pifithrin-μ, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16444298 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16444298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10940
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pifithrin-μ
CAS 64984-31-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H7NO2S
Mængde 10 mg
Synonym PFTμ 2-Phenylethynesulfonamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 108 mg/mL (595.99 mM)
SMIL O=S(C#CC1=CC=CC=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 181.21
Formel vægt 181.21
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death