accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 6270-56-0

IUPAC Navn: 2-(ethoxymethyl)furan
Synonymer: 2-ethoxymethyl-furan
Molekylvægt (g/mol): 126.16
Molekylformel: C7H10O2
InChi Key: BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOCC1=CC=CO1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater