Få mere at vide
2-(Ethoxymethyl)furan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Ethoxymethyl)furan |
| CAS | 6270-56-0 |
| Molekylær formel | C7H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| SMIL | CCOCc1occc1 |
| IUPAC navn | 2-(ethoxymethyl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0681 |