missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Ethoxymethyl)furan, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15515966 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15515966 5 g 5g
15505966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15515966 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457360050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 6270-56-0
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
InChI nøgle BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxymethyl furan, ethyl furfuryl ether, furan, 2-ethoxymethyl, furfuryl ethyl ether, 2-furfuryl ethyl ether, unii-9y4ozi563u, ethylfurfuryl ether, 2-ethoxymethyl-furan, furan,2-ethoxymethyl
PubChem CID 80455
IUPAC navn 2-(ethoxymethyl)furan
SMIL CCOCC1=CC=CO1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Ethoxymethyl)furan
Kogepunkt 150.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Ethoxymethyl)furan, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.