accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN(E)

CAS RN 622-31-1

IUPAC Navn: (E)-N-(phenylmethylidene)hydroxylamine
Synonymer: benzaldoxime,syn
Molekylvægt (g/mol): 121.14
Molekylformel: C7H7NO
InChi Key: VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
SMILES: O\N=C\C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater