missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-Benzaldoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | anti-Benzaldoxime |
| CAS | 622-31-1 |
| Molekylær formel | C7 H7 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+ |
| SMIL | O\N=C\c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (NE)-N-benzylidenehydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vægt | 121.0528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?