CAS RN 62183-79-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,2,4,4-Tetramethyloctane, TRC
CAS: 62183-79-3 Molekylær formel: C12 H26 Molekylvægt (g/mol): 170.33 IUPAC navn: 2,2,4,4-tetramethyloctane SMIL: CCCCC(C)(C)CC(C)(C)C