missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2,4,4-Tetramethyloctane, TRC

Artikelnummer. 30137323
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137323 25 mg -
30007456 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 30137323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30370025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 62183-79-3
Molekylær formel C12 H26
Molekylvægt (g/mol) 170.33
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethyloctane
SMIL CCCCC(C)(C)CC(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4-Tetramethyloctane
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-7-8-9-12(5,6)10-11(2,3)4/h7-10H2,1-6H3
Formel vægt 170.2035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.