Få mere at vide
2,2,4,4-Tetramethyloctane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,4-Tetramethyloctane |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-7-8-9-12(5,6)10-11(2,3)4/h7-10H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 170.2035 |