accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOClCl

CAS RN 611-06-3

IUPAC Navn: 2,4-dichloro-1-nitrobenzene
Synonymer: 2,4-dichloronitrobenzene
Molekylvægt (g/mol): 192
Molekylformel: C6H3Cl2NO2
InChi Key: QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater