Få mere at vide
2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloronitrobenzene |
| CAS | 611-06-3 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloronitrobenzene, 4-Nitro-1,3-dichlorobenzene, NSC 43196 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-1-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 192 |
| Formel vægt | 190.9541 |