Få mere at vide
2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, Mikromol™
Artikelnummer. 18081420
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18081420 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081420 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3984.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dichloro-1-nitrobenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloronitrobenzene
CAS 611-06-3
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichloronitrobenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H3 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzene, 2,4-dichloro-1-nitro-, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloronitrobenzene, 4-Nitro-1,3-dichlorobenzene, NSC 43196
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichloro-1-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 192
Mængde 100 mg
Formel vægt 190.9541 g/mol