accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CON

CAS RN 60758-84-1

IUPAC Navn: 4-propoxybenzonitrile
Synonymer: 4-propoxybenzonitrile
Molekylvægt (g/mol): 161.2
Molekylformel: C10H11NO
InChi Key: VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater