Få mere at vide
4-propoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752463
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10752463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09860DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Propoxybenzonitrile
CAS 60758-84-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11NO
Lineær formel CH3(CH2)2OC6H4CN
MDL nummer MFCD00173874
Mængde 1 g
Synonym 4-propoxy-benzonitrile, 4-propoxybenzenecarbonitrile, 4-n-propoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-propoxy
InChI nøgle VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC navn 4-propoxybenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 161.204
PubChem CID 322939
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%