CAS RN 60091-87-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid, TRC
CAS: 60091-87-4 Molekylær formel: C13H9ClN2O4 Molekylvægt (g/mol): 292.67 Synonym: Clozapine Impurity 7 IUPAC navn: 2-(4-chloro-2-nitroanilino)benzoic acid SMIL: OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2[N+](=O)[O-]