missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30368351
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368351 250 mg
30364905 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC373950250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60091-87-4
Molekylær formel C13H9ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 292.67
Synonym Clozapine Impurity 7
IUPAC navn 2-(4-chloro-2-nitroanilino)benzoic acid
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O4/c14-8-5-6-11(12(7-8)16(19)20)15-10-4-2-1-3-9(10)13(17)18/h1-7,15H,(H,17,18)
Formel vægt 292.0251
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.