accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2O

CAS RN 592-35-8

IUPAC Navn: butyl carbamate
Synonymer: O-butyl carbamate
Molekylvægt (g/mol): 117.15
Molekylformel: C5H11NO2
InChi Key: SKKTUOZKZKCGTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOC(N)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater