Få mere at vide
Butylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30333951
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333951 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8103901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Carbamate
CAS 592-35-8
Molekylær formel C5H11NO2
Mængde 1 g
Synonym Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMIL CCCCOC(=O)N
IUPAC navn Butylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.079