Få mere at vide
Butylcarbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl Carbamate |
| CAS | 592-35-8 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| SMIL | CCCCOC(=O)N |
| IUPAC navn | Butylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |