accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OOOH3CH2CH3CCH3

CAS RN 584-79-2

IUPAC Navn: 2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Synonymer: pyrethrin caswell no. 025 necarboxylic acid allyl cinerins allethrine allethrins allyl cinerin I bioaletrina pynamin esbiol TM intermediate 3336
Molekylvægt (g/mol): 302.41
Molekylformel: C19H26O3
InChi Key: ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC=C)=C2C)C1(C)C
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Koncentration 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater