Få mere at vide
Pesticide Mixture 251 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allethrin∣Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Cyprodinil∣Ethion∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fludioxonil∣Flumioxazin∣Flutolanil∣Fosthiazate∣Hexazinone∣Methidathion∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Pendimethalin∣Piperonyl butoxide∣Propiconazole∣Triadimefon∣Tribufos |
| CAS | 584-79-2, 69327-76-0, 128639-02-1, 121552-61-2, 563-12-2, 22224-92-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Allethrin∣Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Cyprodinil∣Ethion∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fludioxonil∣Flumioxazin∣Flutolanil∣Fosthiazate∣Hexazinone∣Methidathion∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Pendimethalin∣Piperonyl butoxide∣Propiconazole∣Triadimefon∣Tribufos |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Allethrin 100 μg/mL∣Buprofezin 100 μg/mL∣Carfentrazone-ethyl 100 μg/mL∣Cyprodinil 100 μg/mL∣Ethion 100 μg/mL∣Fenamiphos 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Flumioxazin 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Fosthiazate 100 μg/mL∣Hexazinone 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Oxadiazon 100 μg/mL∣Pendimethalin 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Tribufos 100 μg/mL |