Få mere at vide
Allethrin, TRC
Artikelnummer. 30040781
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040781 500 mg
30012552 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA542200500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-79-2
Molekylær formel C19 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Synonym Chrysanthemummonocarboxylic acid, 3-allyl-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (8CI), 2-Cyclopenten-1-one, 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (8CI), (±)-3-Allyl-4-keto-2-methylcyclopent-2-enyl (±)-cis,trans-chrysanthemummonocarboxylate, (±)-Allerethonyl (±)-cis,trans-chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, ester with 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-Allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one ester of 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropane carboxylic acid, 2-Methyl-3-(2-propenyl)-4-oxo-2-cyclopentenyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 3-(2-Propenyl)-2-methyl-4-oxo-2-cyclopentenyl 3,3-dimethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Allyl-4-keto-2-methylcyclopentenyl chrysanthemummonocarboxylate, 3-Allyl-4-methyl-2-oxo-3-cyclopenten-1-yl ester of 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic acid, Allethrin, Allethrine, Allyl cinerin I, Depallethrin, Depallethrine, EBT, ENT 17510, Exthrin, Matox, NSC 11782, OMS 3045, Pynamin, Pyresyn, RU 27436, Wasp Stopper CF, dl, d-T80 allethrin, dl-2-Allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one ester with dl-chrysanthemummonocarboxylic acid, dl-Allethrin, trans-Allethrin
IUPAC navn (2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMIL CC(=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C1(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allethrin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
Formel vægt 302.1882