accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3O

CAS RN 58-73-1

IUPAC Navn: [2-(diphenylmethoxy)ethyl]dimethylamine
Synonymer: diphenhydramine aller-med diphen 苯海拉明 benzhydraminum medidryl diphenhydraminum diphenhydramine salicylate dibondrin hydramine
Molekylvægt (g/mol): 255.36
Molekylformel: C17H21NO
InChi Key: ZZVUWRFHKOJYTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater