missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenhydramine, TRC

Artikelnummer. 30369750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369750 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48712810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diphenhydramine
CAS 58-73-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H21NO
Mængde 10 g
Synonym Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine, 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine, Benzhydramine, DPH, Dimedrol base, Diphenhydramine, FAR 90X2, N,N-Dimethyl-2-(diphenylmethoxy)ethylamine, N-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-N,N-dimethylamine, NSC 665800, O-Benzhydryldimethylaminoethanol, Probedryl, α-(2-Dimethylaminoethoxy)diphenylmethane, β-Dimethylaminoethanol diphenylmethyl ether, β-Dimethylaminoethylbenzhydrylether
InChI formel InChI=1S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 255.361
Formel vægt 255.162
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.