accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNOHNONOCH3N(E)

CAS RN 57966-95-7

IUPAC Navn: (E)-2-[(ethylcarbamoyl)amino]-2-oxoethanecarbonimidoyl cyanide
Synonymer: cymoxanil
Molekylvægt (g/mol): 198.18
Molekylformel: C7H10N4O3
InChi Key: XERJKGMBORTKEO-VZUCSPMQSA-N
SMILES: CCNC(=O)NC(=O)C(=N\OC)\C#N
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater