missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cymoxanil, TRC

Artikelnummer. 30368092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368092 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98899510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cymoxanil
CAS 57966-95-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H10 N4 O3
Mængde 10 g
Synonym 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-ethylcarbamoyl-2-methoxyiminoacetamide, Curzate, Cymoxanil, DPX 3217, DPX 3217M, Tosca MZ
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-9-7(13)10-6(12)5(4-8)11-14-2/h3H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13)
SMIL CCNC(=O)NC(=O)C(=NOC)C#N
IUPAC navn 2-(ethylcarbamoylamino)-N-methoxy-2-oxoethanimidoyl cyanide
Molekylvægt (g/mol) 198.18
Formel vægt 198.0753
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.